C1145
Cholesterol–PEG 600
Sinônimo(s):
Cholesterol, water soluble from sheep, Cholesteryl-polyethylene glycol 600 sebacate, Polyethylene glycol 600 mono(cholesteryl) ether sebacate, Polyoxyethyl-cholesteryl sebacate
About This Item
forma
solid
Extensão da rotulagem
≥20% cholesterol
cor
light yellow
solubilidade
H2O: 60 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research