M46802
N-Methylformanilide
99%
Sinônimo(s):
N-Formyl-N-methylaniline, N-Methyl-N-phenylformamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.561 (lit.)
p.e.
243-244 °C (lit.)
pf
8-13 °C (lit.)
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
chave InChI
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M46802-100G | 4061831836516 |
M46802-500G | 4061831836523 |
M46802-10KG | |
M46802-1KG | |
M46802-5G | |
M46802-5KG |