473936
N-Methylformamide
99%
Sinônimo(s):
N-Formylmethylamine
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
198-199 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
chave InChI
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Li2S-P2S5 solid electrolytes (SE)
- interlayer-condensed materials of protonated layered silicate (magadiite)
- Li3PS4 solid electrolyte
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
111 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?