03951
N-Ethylformamide
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
N-Formylethylamine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
100
500
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.432
p.e.
202-204 °C
densidade
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
CCNC=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-2-4-3-5/h3H,2H2,1H3,(H,4,5)
chave InChI
KERBAAIBDHEFDD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)