371173
Methyl pyruvate
90%, technical grade
Sinônimo(s):
Pyruvic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
p.e.
134-137 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 1.1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
densidade
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)4(6)7-2/h1-2H3
chave InChI
CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?