Documentos Principais
E14578
Sigma-Aldrich
Ethyl bromopyruvate
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
β-Bromopyruvic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-(oxo)propionic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-oxopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopyruvic acid ethyl ester, Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl α-bromopyruvate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, Ethyl 3-bromopyruvate
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2COCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
195.01
Beilstein:
1760158
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
p.e.
98-100 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C5H7BrO3/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h2-3H2,1H3
chave InChI
VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl bromopyruvate, also known as Bromopyruvic acid ethyl ester, is an alkyl-substituted α-bromoketones, that is commonly used as a building block in various organic reaction, such as in the synthesis of 1,3-Oxazoline-2-thiones and 3-bromoimidazopyridines.
Aplicação
Ethyl bromopyruvate is used as an electrophile:
  • for the synthesis of thiazoles with substituted benzothioamides
Also, employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chin. J. Chem., 24, 381-381 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E14578-100G4061833601853
E14578-5G4061833601877
E14578-25G4061833601860