Documentos Principais
713309
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxobutanoate
95%
Sinônimo(s):
2-Oxobutyric acid methyl ester, Methyl 2-ketobutyrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Beilstein:
1749847
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
95%
Formulário
liquid
Impurezas
≤1.0% water
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
XPIWVCAMONZQCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 2-oxobutanoate can be used as a starting material:
  • To synthesize indole derivatives via Fischer indolization of arylhydrazines using propylphosphonic anhydride.
  • In the synthesis of (−)-picrotoxinin, a natural product and neurotoxic sesquiterpenoid.
  • To prepare the core structure of phalarine, a natural product found in perennial grass.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
50 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Synthesis of the core structure of phalarine
Douki K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 17, 1727-1730 (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
713309-25G4061832844343
713309-100G4061831831702
713309-500G4061831831719