135623
Dimethyl oxalate
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Methyl oxalate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
powder
índice de refração
n20/D 1.39 (lit.)
p.e.
163.5 °C (lit.)
pf
50-54 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
densidade
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
chave InChI
LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?