Documentos Principais
75712
Sigma-Aldrich
Diethyl oxalate
purum, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Diethyl ethanedioate, Ethyl oxalate
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCOCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
606350
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
5.03 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 47 °C)
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.410 (lit.)
n20/D 1.410
p.e.
185 °C (lit.)
pf
−41 °C (lit.)
densidade
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hina Zafar et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 142, 8-19 (2014-12-10)
A condensation reaction between 1,2-diphenylethane-1,2-dione dihydrazone (DPEDDH) and dimethyl or diethyloxalate in methanol resulted in a novel Schiff base octaazamacrocyclic ligand, (L): (6,7,14,15-tetraoxa-2,3,10,11-tetraphenyl-1,4,5,8,9,12,13,16-octaazacyclohexadecane-1,3,9,11-tetraene). Subsequently metal complexes of the type [MLX2] and [CuL]X2; (M=Mn(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II); X=Cl or NO3)