77730
Gram Staining Kit
for microscopy, used for differentiation of bacteria on the basis of their gram nature.
Sinônimo(s):
Bacteria Staining Kit according to Gram
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Nível de qualidade
Agency
according to GB 4789.30-2016
linha de produto
BioChemika
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
adequação
bacteria
Descrição geral
Aplicação
Componentes
94448 Gram′s crystal violet Solution
90107 Gram′s iodine Solution
75482 Gram′s Decolorizer Solution
94635 Gram′s safranin Solution
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
20 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Laevis frog Oocytes in Murine Models of Melanoma, Traumatic Brain Injury and
Experimental Skin Wrinkling
Artigos
Vibrio Detection
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com
On the Trail of Campylobacter