Key Documents
01363
Sigma-Aldrich
Neisser′s Methylene Blue Solution
for microscopy
Sinônimo(s):
Methylene Blue Solution according to Neisser
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
MA.02
grau
for microscopy
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
solubilidade
soluble, clear
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
Microthrix parvicella
Nostocoida spp.
Corynebacterium spp.
Descrição geral
Well developed granules of volutin (polyphosphate) may be seen in unstained wet preparations as round refractive bodies within the bacterial cytoplasm. With methylene blue they stain metachromatically, a reddish purple color.
Componentes
Methylene blue 1 g/L, ethanol (95 %) 50 mL/L, glacial acetic acid 50 mL/L in water
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)