Documentos Principais
F3257
Sigma-Aldrich
Fat Brown B
Powder
Sinônimo(s):
Solvent red 3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
292.33
Número do índice de cores:
12010
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome do produto
Fat Brown B,
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
brown to dark brown
pf
152-155 °C
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
εmax
620-680 at 406-409 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(O)c3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-2-22-14-9-7-13(8-10-14)19-20-17-11-12-18(21)16-6-4-3-5-15(16)17/h3-12,21H,2H2,1H3/b20-19+
chave InChI
JSEYDVLGSMLKDL-FMQUCBEESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Contact allergy to C.I. Solvent Red 3.
R Gollhausen et al.
Contact dermatitis, 14(2), 123-125 (1986-02-01)
Contact dermatitis due to henna, solvent red 1 and solvent red 3. A case report.
F Wantke et al.
Contact dermatitis, 27(5), 346-347 (1992-11-01)
A Becue et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 86(3), 140-160 (2010-02-04)
Detection of fingermarks at a crime scene or on related items is of prime interest for forensic investigators, mainly for identification purposes. Most of the fingermarks are invisible to the naked eye, however. The application of detection techniques is required