Documentos Principais
201618
Sigma-Aldrich
Sudan Red 7B
Sinônimo(s):
Fat Red 7B, Fat red bluish, Solvent Red 19
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H21N5
Número CAS:
Peso molecular:
379.46
Número do índice de cores:
26050
Beilstein:
3534323
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulário
powder
Nível de qualidade
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pf
130 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
acetone: 10 mg/mL
λmax
364 nm (2nd)
533 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥14230 at 367-377 nm in toluene
≥24660 at 528-538 nm in toluene
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3/b27-26+,29-28+
chave InChI
VKWNTWQXVLKCSG-ZDXBJJIESA-N
Aplicação
Sudan Red 7B has been used to stain the fat bodies of Ostrinia nubilalis (Hübner) larvae.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sudan red 7B, also known as fat red, is a non-fluorescent stain. It is effectively used to stain lipids and is used to indicate the presence of suberin in cell walls. Sudan red 7B acts as a marker for formosan subterranean termite, Coptotermes fornosanus Shiraki.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Para Red Dye content 95 %
Sigma-Aldrich
100994
Para Red
Sudan IV Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
Sigma-Aldrich
198102
Sudan IV
Sudan IV certified by the BSC, BioXtra
Sigma-Aldrich
S4261
Sudan IV
Sudan III Technical grade
Sigma-Aldrich
S4131
Sudan III
Sudan I Dye content ≥95 %
Sigma-Aldrich
103624
Sudan I
Oil Blue N Dye content 96 %
Sigma-Aldrich
391557
Oil Blue N
James L. Brewster
Onions and Other Vegetable Alliums (2008)
NAN-YAO SU
Material und Organismen: Materials and organisms. Materiaux et organismes (1980)
Sudan Red 7B, a Dye Marker for Coptotermes formosanus
Lai PY
Hawaiian Entomological Society., 277-282 (1983)
A.L. Smit
Root Methods: A Handbook (2013)
Effect of Age and Mating Status on Adult European Corn
Borer (Lepidoptera: Crambidae) Dispersal from Small-Grain
Aggregation Plots
Reardon B J
Journal of Economic Entomology, 100, 1116-1123 (2007)