S4131
Sudan III
Dye content, ≥85%, technical grade, powder
Sinônimo(s):
1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Cerasin Red, Fat Ponceau G, Fat Soluble Sudan, Scarlet B, Solvent Red 23, Sudan G, Sudan Red BK, Tony Red
About This Item
Produtos recomendados
product name
Sudan III, Technical grade
grau
technical grade
Nível de qualidade
forma
powder
composição
Dye content, ≥85%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pf
199 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
chloroform: 1 mg/mL, clear, red
λmax
508-512 nm in ethanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
chave InChI
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?