1.11747
Sudan III, C.I. 26100
Sinônimo(s):
Sudan III, C.I. 26100, 1-(4-Phenylazophenylazo)-2-naphthol
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
perda
≤2% loss on drying, 110°C
pf
199 °C (decomposition)
λmax
506-512 nm in toluene
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,25H/b24-23?,26-22-
chave InChI
HTPQPMPFXUWUOT-SRURNFRUSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de análise
Absorption maximum λmax. (toluene): 506 - 512 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax.; 0.005 g/l; Toluol): ≥ 750
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 2 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3