Documentos Principais
1.03028
Supelco
Sal de sódio di-hidratado de 2,6-diclorofenol-indofenol
GR for analysis for the determination of ascorbic acid
Sinônimo(s):
Sal de sódio di-hidratado de 2,6-diclorofenol-indofenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H6Cl2NNaO2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
326.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
210-640-4
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
densidade volumétrica
320 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Clc1c(c(cc(c1)N=C2C=CC(=O)C=C2)Cl)[O-]
InChI
1S/C12H7Cl2NO2.Na/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;/h1-6,17H;/q;+1/p-1
chave InChI
FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico, calculado em substância seca): ≥ 98%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Teste de TLC: passa no teste
Agentes corantes estranhos: passa no teste
Perda na secagem (120 °C): ≤ 12,0%
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Protocolos
Ascorbic acid in fruit juices - photometric determination with Tillmann's reagent