Documentos Principais
1.00546
Supelco
Ácido meta-fosfórico
pieces for analysis (stabilized with sodium metaphosphate) EMSURE®
Sinônimo(s):
Ácido metafosfórico, Ácido m-fosfórico
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
grau
reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.001 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Formulário
solid
composição
HPO<SUB>3</SUB>, 40-50% acidimetric
NaPO<SUB>3</SUB>, 50-60% acidimetric
Impurezas
≤1 ppm As (Arsenic)
≤10 ppm Cd (Cadmium)
≤10 ppm Chloride (Cl)
≤10 ppm Cu (Copper)
≤10 ppm Ni (Nickel)
≤10 ppm Pb (Lead)
≤10 ppm Zn (Zinc)
≤100 ppm Reducing matter (as H3PO3)
≤5 ppm Co (Cobalt)
≤5 ppm Mn (Manganese)
≤5 ppm Nitrate (NO3)
≤50 ppm Fe (Iron)
pH
2 (20 °C, 33 g/L in H2O)
p.e.
600 °C/1013 hPa
pf
200-250 °C
densidade
2.0 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
  • Impacto do pH e do tempo de aplicação do ácido metafosfórico na ligação resina-esmalte e resina-dentina.: Este estudo examina os efeitos de diferentes níveis de pH e durações de aplicação do ácido metafosfórico nas propriedades de ligação entre a resina e os tecidos dentários. O ácido metafosfórico demonstra eficácia variável na melhora das caraterísticas adesivas, crucial para restaurações dentárias (Cardenas AFM et al., 2018).
  • Precipitação de fosfato dicálcico (CaHPO4·2H2O) através de ácido orto ou meta-fosfórico: efeitos na durabilidade e nanoinfiltração/ultra-morfologia das interfaces resina-dentina.: Esta publicação explora como a extração de ácido ortofosfórico e metafosfórico influencia a precipitação de fosfato dicálcico em aplicações dentárias, particularmente focando no seu impacto na durabilidade das interfaces resina-dentina e potenciais implicações para a longevidade da reparação dentária (Feitosa VP et al., 2013).
  • Determinação simultânea de ácido ascórbico, aminotióis e metionina em matrizes biológicas usando RP-HPLC de emparelhamento iônico acoplado com detector eletroquímico.: Este estudo detalha um método que utiliza a cromatografia líquida de alto desempenho de fase reversa para analisar o ácido ascórbico ao lado de outros compostos, com ácido metafosfórico usado para estabilizar as amostras durante o processo analítico, destacando sua aplicação em medidas bioquímicas precisas (Khan MI et al., 2011).
  • Extração, caraterização química e determinação da atividade biológica de compostos de promoção da saúde do brócolis.: Esta pesquisa utilizou ácido metafosfórico nos processos de extração para analisar as propriedades químicas e as atividades biológicas de compostos de promoção da saúde em brócolis, demonstrando a utilidade do ácido na análise da ciência e nutrição alimentar (Ares AM et al., 2013).
Nota de análise
Teor (acidimétrico, HPO₃): 40%-50%
Teor (acidimétrico, NaPO₃): 50%-60%
Identidade: passa no teste
Cloreto (Cl): ≤ 10 ppm
Nitrato (NO₃): ≤ 5 ppm
Matéria redutora (como H₃PO₃): ≤ 100 ppm
As (arsênico): ≤ 1 ppm
Cd (cádmio): ≤ 10 ppm
Co (cobalto): ≤ 5 ppm
Cu (cobre): ≤ 10 ppm
Fe (ferro): ≤ 50 ppm
Mn (manganês): ≤ 5 ppm
Ni (níquel): ≤ 10 ppm
Pb (chumbo): ≤ 10 ppm
Zn (zinco): ≤ 10 ppm
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Protocolos
Ascorbic acid in fruit juices - photometric determination with Tillmann's reagent