C7956
Coenzyme Q1
≥95%
Sinônimo(s):
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-benzoquinone, Ubiquinone-1, Ubiquinone-5
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-8(2)6-7-10-9(3)11(15)13(17-4)14(18-5)12(10)16/h6H,7H2,1-5H3
chave InChI
SOECUQMRSRVZQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn about the four membrane-bound protein complexes that make up the electron transport chain metabolic pathway supplying energy as ATP for cellular respiration.