C9538
Coenzyme Q10
≥98% (HPLC), powder, antioxidant
Sinônimo(s):
CoQ10, Q-10, Ubiquinone 50, Ubiquinone-10
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coenzyme Q10, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to dark orange
pf
49 °C
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(OC)=C1OC)C(C/C=C(C)/CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)\C)\C)\C)\C)\C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24,26,28,30,32,34,36,38,40,42H,15-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43H2,1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+
chave InChI
ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
Aplicação
- as a bioactive compound to study its immune modulating properties in vitro
- as a standard for high-performance liquid chromatography
- to study its effect on exercised rat aorta
- in the cellular CoQ uptake assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn about the four membrane-bound protein complexes that make up the electron transport chain metabolic pathway supplying energy as ATP for cellular respiration.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research