900150O
Avanti
CoQ6
Avanti Research™ - A Croda Brand 900150O
Sinônimo(s):
Coenzyme Q6 (S. cerevisiae)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (900150O-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (900150O-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 900150O
tipo de lipídio
neutral glycerides
neutral lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(OC)=C1OC)C(C)=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C1=O
InChI
1S/C39H58O4/c1-28(2)16-11-17-29(3)18-12-19-30(4)20-13-21-31(5)22-14-23-32(6)24-15-25-33(7)26-27-35-34(8)36(40)38(42-9)39(43-10)37(35)41/h16,18,20,22,24,26H,11-15,17,19,21,23,25,27H2,1-10H3/b29-18+,30-20+,31-22+,32-24+,33-26+
chave InChI
GXNFPEOUKFOTKY-LPHQIWJTSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an internal standard for the liquid-chromatography mass-spectrometry for the quantification of CoQ6
- to determine its effect on peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)
- in reversed-phase high pressure liquid chromatography to quantify yeast quinones
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)