C8081
Coenzyme Q2
≥90% (HPLC), liquid, electron carrier
Sinônimo(s):
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-geranyl-1,4-benzoquinone, Ubiquinone-10
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coenzyme Q2, ≥90%
Ensaio
≥90%
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(C(OC)=C1OC)=O)=C(C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C1=O
InChI
1S/C19H26O4/c1-12(2)8-7-9-13(3)10-11-15-14(4)16(20)18(22-5)19(23-6)17(15)21/h8,10H,7,9,11H2,1-6H3/b13-10+
chave InChI
SQQWBSBBCSFQGC-JLHYYAGUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn about the four membrane-bound protein complexes that make up the electron transport chain metabolic pathway supplying energy as ATP for cellular respiration.