D7128
L-Dihydroorotic acid
≥99%
Sinônimo(s):
2,6-Dioxohexahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, L-Hydroorotic acid, Dihydro-L-orotic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
powder
pf
254-255 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m0/s1
chave InChI
UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3