537306
D-Hydroorotic acid
98%
Sinônimo(s):
R-2,6-Dioxohexahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, Dihydro-D-orotic acid
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −33°, c = 1 in NaHCO3
pf
255 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H]1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m1/s1
chave InChI
UFIVEPVSAGBUSI-UWTATZPHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)