Documentos Principais
495484
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-hydroxypiperidine
97%
Sinônimo(s):
1-Boc-4-piperidinol, tert-Butyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19NO3
Número CAS:
Peso molecular:
201.26
Beilstein:
7202094
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
61-65 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Used in a synthesis of N-heterocyclic alkyl ethers via the Mitsunobu reaction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Tetrahedron Letters, 48, 791-791 (2007)