Documentos Principais
722022
Sigma-Aldrich
1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde
95%
Sinônimo(s):
4-Formylcyclohexanecarboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19NO3
Número CAS:
Peso molecular:
213.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
34-40 °C
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Pim-1 inhibitors
  • Selective GPR119 agonists for type II diabetes
  • M-tropic (R5) HIV-1 replication inhibitors
  • HDAC inhibitors
  • Selective 5-HT6 antagonists
Reactant for three-component vinylogous Mannich reactions
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)