Key Documents
8.04542
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropionaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde, 3-Phenylpropanal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
203-211-8
pressão de vapor
15 hPa ( 98 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
245 °C (DIN 51794)
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
222 °C
pf
-42 °C
temperatura de transição
flash point 105 °C (DIN 51758)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
chave InChI
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.018
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3