393193
Hydrocinnamaldehyde
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
3-Phenylpropionaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
Impurezas
<5% 3-phenyl-1-propanol
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
p.e.
97-98 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
chave InChI
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 2-Chloro hydrocinnamaldehyde by α-chlorination.
- Mixture of homopropargyl alcohols by kinetic resolution-allenylboration reactions.
- Mixture of syn- and anti-β-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane.
- (2S)-2-Hydroxy-4-phenylbutanenitrile by catalytic asymmetric cyanosilylation.
- Cinnamaldehyde by dehydrogenation reaction using Pd(TFA)2/4,5-diazafluorenone catalyst.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?