245720
Diethyl adipate
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Hexanedioic acid 1,6-diethyl ester, NSC 19160, NSC 3363
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
251 °C (lit.)
pf
−20-−19 °C (lit.)
densidade
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?