Documentos Principais
180068
Sigma-Aldrich
Dimethyl pimelate
99%
Sinônimo(s):
Dimethyl heptanedioate
About This Item
Fórmula linear:
CH3O2C(CH2)5CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Beilstein:
1777309
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
121-122 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H16O4/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
SHWINQXIGSEZAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Dimethyl pimelate was used as the internal standard in the analysis of phthalates, sebacates, epoxidized soybean oil (ESBO) and polyadipates after transesterification to the ethyl esters.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Koni Grob
Journal of chromatography. A, 1150(1-2), 93-99 (2006-11-07)
After some two decades insisting on validation and normalization of methods, the reliability of the results in analytical chemistry continues to be unsatisfactory. Further, the processes involved are too slow, with the effect that frequently the most relevant results are