Documentos Principais
8.07024
Sigma-Aldrich
Propiophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
Propiophenone, 1-Phenyl-1-propanone, Ethyl phenyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
202-257-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.99 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
potência
4490 mg/kg LD50, oral (Rat)
4490 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
214-218 °C/1013 hPa
pf
18 °C
temperatura de transição
flash point 85 °C
solubilidade
2 g/L
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.010
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup