130362
Isobutyrophenone
97%
Sinônimo(s):
2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Isobutyrylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 50 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.517 (lit.)
p.e.
217 °C (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
chave InChI
BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
84 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)