Documentos Principais
226750
Sigma-Aldrich
4′-Ethylacetophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5293 (lit.)
p.e.
125 °C/20 mmHg (lit.)
pf
−20.6 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
NODGRWCMFMEGJH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Ethylacetophenone is one of the attractive components of a carob-peanut extract that elicited a positive behavioral response from Oryzaephilus surinamensis, S. granarius and C. ferrugineus.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)