Documentos
F3207
Sigma-Aldrich
4′-Fluoroacetophenone
99%
Sinônimo(s):
1-(4-Fluorophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-fluorobenzene, 4-Acetylfluorobenzene, p-Fluorophenyl methyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
138.14
Beilstein:
386013
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
pb
196 °C (lit.)
densidade
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
chave InChI
ZDPAWHACYDRYIW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter