A10701
Acetophenone
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Methyl phenyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1058 °F
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
pb
202 °C (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
chave InChI
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Acetophenone (AP, methyl phenyl ketone) is a common industrial solvent. It can be synthesized from 1-phenylethanol in the presence of PdAu-NPs-TiO2 (titanium dioxide-supported palladium gold bimetallic nanoparticles) hybrid. Its vacuum ultraviolet absorption spectrum shows absorption bands at 196, 191, 179 and 167mμ. AP reacts with α-naphtylphenylsilane in the presence of N-chelate ligands based on chiral oxazolines to undergo hydrosilylation with high enantioselectivity. It can also undergo hydrogenation reaction in the presence of different transition metal catalysts under different conditions.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?