P30802
2-Phenyl-2-propanol
97%
Sinônimo(s):
α,α-Dimethylbenzyl alcohol, Dimethyl phenyl carbinol
Ensaio
97%
Formulário
powder
índice de refração
n20/D 1.5196 (lit.)
p.e.
202 °C (lit.)
pf
28-32 °C (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
chave InChI
BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P30802-5G | 4061834367185 |
P30802-100G | |
P30802-1KG | |
P30802-25G | 4061834367178 |
P30802-500G |