P13800
1-Phenylethanol
98%
Sinônimo(s):
(±)-1-Phenylethanol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, Methyl phenyl carbinol, Styrallyl alcohol, Styrene alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.21 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.527 (lit.)
p.e.
204 °C/745 mmHg (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3
chave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 1-Phenylethanol can be used in the acid catalyzed Ritter reaction to synthesize various N-benzylacetamides.
- It is one of the key precursors for the synthesis of [60] fullerene-fused isochroman derivatives via palladium-catalyzed hydroxyl-directed cyclization.
- It is used in Friedlander synthesis of quinolines where 1-phenylethanol reacts with 2-aminobenzylic alcohol derivatives to yield corresponding quinones.
- It can also be used in the regioselective, iridium-catalyzed multicomponent synthesis of pyrimidines.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P13800-1KG | 4061834354642 |
P13800-25G | 4061834354710 |
P13800-500G | 4061834354727 |
P13800-5KG |