G005035
GC Analysis of 1-Phenylethanol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-PM
suitable for GC
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methanol
peak 1: R(+)-1-phenylethanol
peak 2: S(-)-1-phenylethanol
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Informações legais
coluna analítica
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)