Documentos Principais
603465
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
sec-Phenethyl-1-13C alcohol
About This Item
Fórmula linear:
C6H513CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
204 °C/745 mmHg (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.020 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i7+1
chave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-CDYZYAPPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)