Documentos Principais
792233
Sigma-Aldrich
Methyl phosphonic acid-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CH5O3P
Peso molecular:
97.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=P(O)([13CH3])O
InChI
1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)/i1+1
chave InChI
YACKEPLHDIMKIO-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)