91957
Monosodium methylphosphonate
99.0-101.0% (T)
Sinônimo(s):
Methanephosphonic acid monosodium salt, Methylphosphonic acid monosodium salt
Ensaio
99.0-101.0% (T)
forma
crystals
concentração
18.5-20.5% Na
perda
≤2.0% loss on drying
pH
4.5-5.1
solubilidade
water: 3.54 g/30 mL, colorless
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.07
adequação
no residue for filter test
cadeia de caracteres SMILES
O=P(C)(O[Na])O
InChI
1S/CH5O3P.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
CZVWTNTXBUVAFR-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3