16025
Brilliant Green Bile Lactose Broth
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
BRILA-Broth, Brilliant Green Bile Bouillon 2%
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to GB 4789.3-2016
according to ISO 4831:2006
according to ISO 4832:2006
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
brilliant green, 0.0133 g/L
lactose, 10 g/L
ox-bile (dried), 20 g/L
peptone, 10 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
selective for Enterobacter spp.
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?