Key Documents
1.07661
Millipore
Caldo nutritivo de lactose GranuCult®
FDA (BAM), for Salmonella spp., For the performance and confirmation of the presumptive test to detect coliform
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
Agency
APHA
EP
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA (BAM)
forma
medium granules (dehydrated (DCM))
fabricante/nome comercial
GranuCult®
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.7-7.1 (25 °C, 13 g/L in H2O)
densidade volumétrica
650 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Salmonella spp.
Descrição geral
O caldo nutritivo de lactose é um meio granulado isento de inibidores para uso no teste presumível para coliformes, especialmente E. coli, e para o enriquecimento de Salmonella. Os grânulos asseguram uma dissolução rápida e uniforme em água, eles também impedem a aglutinação do meio e a inalação de pó suspenso no ar. É indicada a utilização de lactose devido à produção de gás. O gás liberado é coletado em tubos de Durham. A peptona presente no meio fornece compostos nitrogenados e carbonáceos, aminoácidos de cadeia longa e outros nutrientes essenciais para os organismos. A lactose é um carboidrato fermentável para os coliformes.
Aplicação
Recomenda-se caldo nutritivo de lactose para o desempenho e confirmação do teste presumível para detectar bactérias coliformes em alimentos, água, laticínios e produtos farmacêuticos.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3