Documentos Principais
1.10765
Millipore
Caldo EC (Escherichia coli)
GranuCult® prime, suitable for microbiology, for Escherichia coli
Sinônimo(s):
Caldo Escherichia coli, Meio seletivo para E. coli, Caldo EC
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
FDA-BAM
ISO 7251
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
dry media (Tightly closed.)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
beige
pH
6.7-7.1 (25 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
74 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Escherichia coli
Escherichia spp.
Descrição geral
O caldo de Escherichia coli é adequado para o enriquecimento seletivo, enumeração e confirmação de bactérias coliformes. O teor de lactose deste meio favorece o crescimento de bactérias lactose-positivas, especialmente bactérias coliformes, e E. coli. Os sais biliares inibem o crescimento de bactérias ou microrganismos Gram-positivos que não são adaptados ao ambiente intestinal. Bactérias lactose-positivas metabolizam a lactose com a formação de gás.
Aplicação
O caldo de Escherichia coli é adequado para o enriquecimento seletivo, enumeração e confirmação de bactérias coliformes de alimentos e ração para animais, além de outros materiais.
Características e benefícios
  • O GranuCult® prime oferece meios de cultura granulados de qualidade superior (prime)
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): amarelada a marrom-amarelada
Valor de pH (25 °C): 6,6-7,0
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 1000
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 1000
Inóculo no meio de referência (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 1E+04
Inóculo no meio de referência (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1E+04
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Crescimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Crescimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): sem limite
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): inibição total
Gás (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gás (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Gás (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Gás (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Escherichia coli: 24 ± 2 horas a 44 ± 1 °C
outras cepas de teste: 48 ± 2 horas a 44 ± 1 °C
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® prime granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico passando pelo CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2