Key Documents
1.05454
Millipore
Caldo BRILA (lactose biliar verde-brilhante) GranuCult® prime
according to ISO 4831:2006, ISO 4832:2006, FDA-BAM, for Escherichia coli, for coliforms, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
BGBLB, Caldo BGB, Caldo de bile verde brilhante, Caldo lactose biliar verde-brilhante
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
SMWW Part 9221
APHA
FDA-BAM
GB 4789.3:2016
ISO 4832:2006
according to ISO 4831:2006
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
granular
embalagem
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
dry media (Keep tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
green
pH
7.2 (30 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
40 g/L
densidade volumétrica
560 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
Descrição geral
O caldo de lactose biliar verde brilhante GranuCult® prime contém verde brilhante e bile como agentes inibitórios para organismos Gram-positivos. A lactose é uma fonte de carbono, que é dissimilada rapidamente pelo grupo coli-aerogenes, principalmente pela via heteroferentativa, levando à formação de gás. É uma prática comum realizar testes preliminares de MPN usando um meio menos seletivo, como o caldo Lauril sulfato (1,10266) conforme ISO 4831 e FDA‑BAM e confirmar qualquer tubo que apresente uma reação positiva por subcultura em caldo BRILA. O meio também é usado para confirmação após o plaqueamento com ágar de lactose bile vermelha violeta conforme a norma ISO 4832 E FDA‑BAM.
Aplicação
O caldo GranuCult® prime BRILA (lactose biliar verde brilhante) é adequado para o enriquecimento seletivo, enumeração e confirmação de Escherichia coli e outros organismos coliformes fecais de alimentos e rações animais, água e outros materiais.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3