Documentos Principais
1.10130
Millipore
Ágar batata-dextrose
GranuCult® prime, USP, APHA, granular, suitable for pharmaceutical
Sinônimo(s):
PDA, Ágar batata-glicose
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Agency
APHA
USP
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.6 (21 °C, 39 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
39 g/L
densidade volumétrica
610 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
molds
yeasts
Ligação
Substitui: 1.10130.5007
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente a levemente opalescente
Aspecto (cor): marrom-amarelado
valor de pH (25 °C): 5,4-5,8
Crescimento (Geotrichum candidum DSM 1240): bom a muito bom
Crescimento (Penicillium commune ATCC 10428): médio a bom
Crescimento (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): médio a bom
Incubação: 5 dias; 28 °C
Teste de promoção do crescimento de acordo com o método harmonizado da EP e da USP:
Inóculo no meio de referência (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): 10-100
Contagem de colônias (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Contagem de colônias (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Contagem de colônias (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Contagem de colônias (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):
Recuperação no meio de teste (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50%
Recuperação no meio de teste (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 70%
Incubação: até 5 dias; 20-25 °C
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.