Documentos Principais
1.10405
Millipore
Caldo ® plus Letheen Base modificado
FDA-BAM, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Caldo Letheen, Caldo Letheen modificado, Caldo modificado Letheen
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
FDA-BAM
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® plus
condição de armazenamento
dry media (Keep tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 37.8 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
37.8 g/L
aplicação(ões)
cosmetics
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Enterococcus spp.
Escherichia coli
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
Descrição geral
GranuCult® mais Letheen-Broth Base modificada é altamente nutritivo contendo lecitina e Tween® 80 para compostos neutralizantes de amônio quaternário. O extrato de carne bovina e a triptona fornecem nitrogênio, carbono, enxofre e outros fatores essenciais de crescimento. A glicose é a fonte de energia. Esses meios são modificações das fórmulas da AOAC. Letheen Broth Base é usada para determinar o coeficiente de fenol de compostos quaternários.
Aplicação
GranuCult® mais Letheen-Broth Base modificada é uma formulação exclusiva para determinar a atividade bacteriana de compostos de amônio quaternário.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (transparência): turva
Aspecto (cor): marrom
valor de pH (25 °C): 7,0-7,4
Inóculo no meio de referência (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): bom a muito bom
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): bom a muito bom
Crescimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): bom a muito bom
Crescimento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): bom a muito bom
Crescimento (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): bom a muito bom
Crescimento (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): bom a muito bom
Incubação: 24 a 48 h; 35 °C; aeróbica.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3