Documentos Principais
1.05459
Millipore
Caldo de soja tríptica - meio de cultura desidratado
GranuCult® prime, USP, EP, JP, ISO 21871, granular, suitable for pathogen testing
Sinônimo(s):
TSB, caldo de soja, caldo CASO, caldo de peptona de caseína peptona de farinha de soja, Caldo CASO, Caldo de caseína de soja, Caldo de digestão de caseína de soja, Caldo de triptona de soja, TSB
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
EP
ISO 21871
JP
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA (BAM)
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
solubilidade
30 g/L
densidade volumétrica
570 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
pathogen testing
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
aerobic bacteria (total)
Descrição geral
O caldo tríptico de soja (TSB) (também chamado de caldo CASO ou caldo de peptona de caseína e peptona de soja) é um meio de cultura universal granulado, isento de inibidores e indicadores, para o isolamento e cultivo de bactérias aeróbias, leveduras e bolores difíceis.
Aplicação
O caldo tríptico de soja (TSB) é usado para testes de esterilidade de preparados e produtos não estéreis. Ele é utilizado para testar microrganismos especificados ou determinações de contagem aeróbia viável total usando o método de MPN (Método de número mais provável [most probable number]). Ele também é usado como meio de pré-enriquecimento para detecção de patógenos em produtos alimentícios, p. ex., Salmonella, STEC.
Ligação
Substitui: 1054599027; 1.05459.5007
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Kanwal M Iqbal et al.
Microorganisms, 8(2) (2020-01-26)
The persistence of bacterial pathogens within environmental matrices plays an important role in the epidemiology of diseases, as well as impacts biosurveillance strategies. However, the adaptation potentials, mechanisms for survival, and ecological interactions of pathogenic bacteria such as Yersinia pestis
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.