Documentos Principais
MHA000T2B
Millipore
TSB
pack of 50 tests, for use with MF-method, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Caldo de soja tríptico - sacos, tubos e ampolas prontos para uso&, CASO, caldo de digerido de caseína-soja, caldo triptona de soja, SCDB
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 50 tests
técnica(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
capacidade
2 mL
filling volume
2 mL
cor
light amber
entrada
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type wine
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type soft drink
pH
7.3±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
compatibilidade
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure monitor
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
nonselective for Total count
Descrição geral
O caldo tríptico de soja é um meio de enriquecimento líquido de uso geral utilizado em procedimentos qualitativos para teste de esterilidade e para o enriquecimento e cultivo de microrganismos aeróbios e anaeróbios facultativos que não são excessivamente fastidiosos.{18} Em microbiologia clínica, ele pode ser usado para a suspensão, enriquecimento e cultivo de cepas isoladas em outros meios. Em microbiologia clínica, o meio é usado em vários procedimentos, por exemplo, para o preparo do inóculo e para suspender cepas para teste de suscetibilidade de disco-difusão de Kirby-Bauer e para o procedimento de teste microbiológico de meios de cultura. Os produtos da digestão enzimática de caseína e soja fornecem aminoácidos e outras substâncias nitrogenadas complexas. A glicose (= dextrose) é uma fonte de energia. O cloreto de sódio mantém o equilíbrio osmótico. O fosfato de potássio dibásico atua como um tampão para controlar o pH. As colônias têm aspecto transparente a branco, sendo que algumas podem produzir pigmento.
Aplicação
O caldo triptona de soja é usado como um meio não seletivo para detectar microrganismos heterotróficos totais em água, laticínios e outros líquidos, como cerveja, água engarrafada, cidra, refrigerante, isotônico e vinho. O meio tem aplicações nos setores clínico, de cosméticos, análise ambiental, de alimentos e bebidas e CQ industrial.
Embalagem
Ampolas de plástico de 2 ml
Especificações
Temperatura de incubação: 25–35 °C
Tempo de incubação: 48–72 h
Meio de cultura
Soja tripticase
Nota de análise
Colônias transparentes a brancas; algumas podem produzir pigmento.
Microrganismos-alvo: Contagem total
Organismos para CQ
S. epidermidis (ATCC 14990)
C. albicans (ATCC 10231)
E. coli (ATCC 25922)
B. subtilis (ATCC 6633)
A.brasilliensisanteriormente A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Informações legais
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Diagnostic microbiology
Forbe BA et al.
Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology, 11 (1988)
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins (1985)