1.46317
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue crimp cap with septum, pack of 10 or 70 bottles
Sinônimo(s):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type blue crimp cap with septum
ready-to-use
embalagem
pack of 10 or 70 bottles
capacidade do frasco
125 mL
bottle filling volume
100 mL
capacidade
125 mL
pH
7.3
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2