Key Documents
1.46432
Millipore
Tryptic Soy Broth- Ready-to-use Bags, Tubes & Ampoules
USP 71, EP 2.6.1, JP 4.06, tube capacity 17 mL, filling volume 9 mL, closure type, screw cap with septum, tube of 100 units, sterile; autoclaved, suitable for sterility testing
Sinônimo(s):
Caldo tríptico de soja conf. EP+USP 3080r-100p, TSB, CASO, Caldo de digerido de caseína-soja, Caldo triptona de soja, SCDB
About This Item
Código UNSPSC:
41106204
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid (ready-to-use)
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
tube of 100 units
single packed of (9 ml in 17 ml tube with blue cap (100 tubes per box))
Parâmetros
9 mL filling volume
capacidade do tubo
17 mL
pH
7.3
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
O caldo tríptico de soja (TSB) é adequado para o isolamento e cultivo de bactérias aeróbias, leveduras e bolores difíceis. Duas peptonas altamente nutritivas apoiam o crescimento de uma ampla variedade de microrganismos aeróbios e anaeróbios facultativos, inclusive fungos.
Aplicação
O caldo tríptico de soja é usado para testes de esterilidade de substâncias, preparados e produtos não estéreis, além de caldo de pré-enriquecimento para testar microrganismos específicos ou determinar a contagem de microrganismos aeróbios viáveis totais usando o método de MPN (número mais provável).
Características e benefícios
Nossos meios prontos para uso oferecem o mais alto nível de qualidade e confiança nos testes. Eles foram formulados e testados para atender aos requisitos das farmacopeias. Os meios para testes de esterilidade e soluções de enxágue são fabricados em um centro de produção de ambiente controlado e em conformidade com a ISO 9001. Cada lote passa por um procedimento rigoroso de controle de qualidade (CQ), incluindo testes de pH, esterilidade e promoção do crescimento. Nossa abordagem de fabricação garante o mais alto nível de transparência para os nossos meios e líquidos de enxágue, melhorando assim a precisão e reduzindo significativamente o risco de interpretações erradas e resultados falsos.
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2